missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 488-conjugated EPCAM/CD326 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. p-200107844 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30237521 100 μL 100 microlitros
30233233 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30237521

Proveedor: Proteintech CL48821050100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The EPCAM/CD326 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human EPCAM/CD326. This antibody recognizes human, mouse antigen. The EPCAM/CD326 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, FC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Especificaciones

Antígeno EPCAM/CD326
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes CO-17A; CO17-1A; EGP; EGP-2; EGP34; EGP40; ESA; Ep-CAM; GA733-2; KS1/4; KSA; M4S1; MIC18; MK-1; TACST-1; TACSTD1; TROP1; hEGP-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4072
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 35-40 kDa
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.