Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated ENO1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234853 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
30234853 20 μL 20 microlitros
1 options
Código de producto. 30234853
Marca: Proteintech CL4886718720UL
Mouse Monoclonal Antibody
The ENO1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ENO1. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The ENO1 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Antígeno ENO1
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1D6E8
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes ENO1L1; MBP-1; MPB1; NNE; PPH
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Thiophilic affinity chromatograph
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2023
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 47 kDa
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgM