Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated EGFR Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200107497 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30237167 20 μL 20 microlitros
30235138 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30237167 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL4886645520UL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
The EGFR antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human EGFR. This antibody recognizes human antigen. The EGFR antibody has been validated for the following applications: FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Antígeno EGFR
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon 2A2H10
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes ERBB; ERBB1; HER1; PIG61; mENA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1956
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 145-165 kDa
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1