Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated EGFR Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30235138 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30235138 100 μL 100 microlitros
30237167 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30235138
Marca: Proteintech CL48866455100UL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
The EGFR antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human EGFR. This antibody recognizes human antigen. The EGFR antibody has been validated for the following applications: FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Antígeno EGFR
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon 2A2H10
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes ERBB; ERBB1; HER1; PIG61; mENA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1956
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 145-165 kDa
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1