Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated DSG2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30233915 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30233915 20 μL 20 microlitros
30234378 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30233915
Marca: Proteintech CL4882188020UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The DSG2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human DSG2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The DSG2 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Antígeno DSG2
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes ARVC10; ARVD10; CDHF5; HDGC; MGC117034; MGC117036; MGC117037
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1829
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 145-150 kDa
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG