Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated Calbindin-D28k Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30233361 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30233361 100 μL 100 microlitros
30236126 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30233361
Marca: Proteintech CL48866394100UL
Mouse Monoclonal Antibody
The Calbindin-D28k antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Calbindin-D28k. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Calbindin-D28k antibody has been validated for the following applications: IF-P analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Antígeno Calbindin-D28k
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1F8B9
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes CALB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 793
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 28 kDa
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1