Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated AR Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30233962 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30233962 100 μL 100 microlitros
30237789 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30233962
Marca: Proteintech CL48866747100UL
Mouse Monoclonal Antibody
The AR antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human AR. This antibody recognizes human antigen. The AR antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Antígeno AR
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1F7C12
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes AIS; DHTR; HUMARA; HYSP1; KD; NR3C4; SBMA; SMAX1; TFM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 367
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 110-120 kDa
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a