missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 488-conjugated Apolipoprotein A II Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. 30237814 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30237814 100 μL 100 microlitros
30235793 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30237814 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL48866773100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CoraLite™ Plus 488-conjugated Apolipoprotein A II Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech shows reactivity in Human samples.

Especificaciones

Antígeno Apolipoprotein A II
Aplicaciones Not Available
Clasificación Monoclonal
Clon 1G1A2
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 336
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 8-11 kDa
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Entrada del ensayo 25
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.