Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated ANK3 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200108333 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30237837 20 μL 20 microlitros
30235904 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30237837
Marca: Proteintech CL4882798020UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The ANK3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ANK3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ANK3 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Specifications
Antígeno ANK3
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 288
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 160 kDa, 204 kDa
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG