Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated ACLY Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30233869 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30233869 20 μL 20 microlitros
30234253 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30233869
Marca: Proteintech CL4886716620UL
Mouse Monoclonal Antibody
The ACLY antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ACLY. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ACLY antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Antígeno ACLY
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1E10D5
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes ACL; ATPCL; CLATP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Caprylic acid/ammonium sulfate precipitation
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 47
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 120 kDa
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgM