missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 405 Anti-Rat CD11b (OX42), Proteintech

Código de producto. 30235685 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30235685 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30235685 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL40565229100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The CD11b antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with rat peritoneal macrophages of rat CD11b. This antibody recognizes rat antigen. The CD11b antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is coralite™ plus 405.

Especificaciones

Antígeno CD11b
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OX42
Concentración 500 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 405
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Rat peritoneal macrophages
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25021
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Flow Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.