missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 405 Anti-Human CD8a (OKT8), Proteintech

Código de producto. 30238070 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad unitSize
30238070 100 Tests 1 set
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30238070

Marca: Proteintech CL40565135100TESTS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The CD8a antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with human thymocytes of human CD8a. This antibody recognizes human antigen. The CD8a antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is coralite™ plus 405.

Especificaciones

Antígeno CD8a
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OKT8
Concentración 5 μl/test
Conjugado CoraLite Plus 405
Símbolos de los genes CD8; Leu2; MAL; p32
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human thymocytes
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 925
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Flow Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.