missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 405 Anti-Human CD31 (WM-59), Proteintech

Código de producto. 30235552 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad unitSize
30235552 100 Tests 1 set
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30235552

Marca: Proteintech CL40565268100TESTS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The CD31 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD31. This antibody recognizes human antigen. The CD31 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is coralite™ plus 405.

Especificaciones

Antígeno CD31
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon WM-59
Concentración 5 μl/test
Conjugado CoraLite Plus 405
Símbolos de los genes CD31; FLJ58394; PECAM-1
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5175
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Flow Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.