Learn More
Alambre de cobre, 0,5 mm de diámetro, recocido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366877
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 m
250 m
500 m
Tamaño de la unidad:
100 metros
250 metros
500 metros
11366877 100 m 100 metros
11356877 250 m 250 metros
11376877 500 m 500 metros
3 options
Código de producto. 11366877
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010783.H4
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: aprox. 1,75 g/m; templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper
Nombre de nota Annealed
Aspecto Copper colored wire
Densidad 8.94g/cm3
Cantidad 100 m
Olor Odorless
Presión de vapor 0 hPa
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Formulario Cable, 0,5 mm de diámetro
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.546