Learn More
Alambre de cobre, 99,9985% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper |
| Aspecto | Copper colored wire |
| Densidad | 8.94g/cm3 |
| Cantidad | 10 m |
| Olor | Odorless |
| Presión de vapor | 0 hPa |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9985% (Metals basis) |
| Formulario | Alambre, ≈0,44 g/m |