Learn More
Tubo de cobre, 6,35 mm DE, 4,72 mm DI, Thermo Scientific™
Código de producto. 15417075
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3 m
Tamaño de la unidad:
3 metros
15417075 3 m 3 metros
1 options
Código de producto. 15417075
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045793.G4
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper tubing
Nombre de nota OD: 6.35 mm (0.25 in.), ID: 4.72 mm (0.186 in.)
CAS 7440-50-8
Cantidad 3 m
Olor Odorless
Fórmula molecular Cu
Número MDL MFCD00010965
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu]
Nombre IUPAC cobre
Peso molecular (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052