Learn More
Lámina fina de cobre, 0,0125 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328837
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328837 25 x 25 mm 25 mm
11400151 50 x 50 mm cada uno
11318837 100 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11328837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038381.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 0,07g/25 x 25 mm; sin agujeros no certificado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper
Aspecto Copper colored thinfoil
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)