Learn More
WTW™ Kits de pruebas de reactivos de cobre
Click to view available options
temp:
0,02 - 6,00 mg/l
Unit Size:
cada uno
Description
- Cómodos y rentables
- Calidad asegurada por AQA/IQC
- Para bajas concentraciones y trabajo rutinario con gran capacidad de procesamiento de muestras en el laboratorio
- Amplio intervalo de medición con cubetas rectangulares para la determinación de concentraciones de trazas
Specifications
Specifications
| Analitos | 4-Amoniantipirina |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aguas residuales, agua potable, aguas subterráneas, productos alimenticios |
| Para utilizar con (equipo) | Para fotómetros PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 250 |
| temp | 0,02 - 6,00 mg/l |
| Suficiente para | 250 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de reactivos para fenol (C6H5OH) |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction