missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cobre, técnico, virutas, metal, SLR, Fisher Chemical

Código de producto. 10233710 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10233710 500 g 500 GR
10467250 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10233710 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/7160/53
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Cu, número de CAS-7440-50-8, 500 g, 2595 °C, marrón, 63,54 g/mol, 1083 °C, 10965, jarra de plástico para polvo, sólido

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]

Especificaciones

Color Brown
Punto de fusión 1083°C
Punto de ebullición 2595°C
Cantidad 500 g
Envase Plastic powder jar
Formulario Solid
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.54g/mol
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.