Learn More
Cobre, técnico, metal, polvo, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 11448133 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
250 GR
500 GR
11448133 100 g 100 GR
11458133 250 g 250 GR
10615682 500 g 500 GR
3 options
Código de producto. 11448133
Marca: Fisher Chemical C/7120/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Color Marrón-Rojo
Punto de fusión 1083°C
Punto de ebullición 2580°C
Cantidad 100 g
Envase Tarro de cristal
Presión de vapor 1mmHg 1628
Formulario Sólido
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.54g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.