Learn More
Solución metálica estándar de cobre 1000 ppm, para AAS, solución HNO3 1 M, Fisher Chemical™
Código de producto. 10418220 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ml
10418220 500 mL 500 ml
10743173 100 mL 100 ML
2 options
Código de producto. 10418220
Marca: Fisher Chemical J/8025/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Solución metálica estándar de cobre de 1000 ppm, para AAS, solución HNO3 1M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3251-23-8
Fórmula molecular CuN2O6
Peso molecular (g/mol) 187.554
Número MDL 10967
Clave InChI XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo copper dinitrate, cupric nitrate, copper ii nitrate, copper nitrate, cupric dinitrate, claycop, copper 2+ nitrate, caswell no. 246, nitric acid, copper 2+ salt, unii-9tc879s2zv
PubChem CID 18616
ChEBI CHEBI:78036
Nombre IUPAC cobre;dinitrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Cu+2]
Especificaciones
Color Incolora
pH 1
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de plástico de HDPE
Formulario Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper solution 1000 ppm
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid, Cupricnitrate