Learn More
Estándar de cobre para ICP, 10 000 μ g/ml en 5 % HCl, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10651753 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 10651753
Marca: SPEX Certiprep PLCU13X
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Cu10 000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Fórmula molecular Cu
Número MDL MFCD00010965
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Cu]
Nombre IUPAC cobre
Solvent or Matrix 5% HCl
Peso molecular (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:30052
Grado Assurance
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 10,000 µg/mL Copper
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid, copper
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio