Learn More
Bolo de cobre, 6,35 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, 99,996% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050900
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11394627 25 g 25 g
11304637 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11394627
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039675.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper slug
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Peso ≈1.8g/slug
Formulario ≈1,8 g/bolo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.996%