Learn More
Barra de silicona de cobre, 3,8 x 3,8 x 30 cm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper Silicon bar |
| Nombre de nota | 3.8x3.8x30cm |
| Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Cu:Si; 97:3 wt% |
| Cantidad | 1 Pc. |
| Peso | ≈3.7kg/bar |
| Formulario | ≈3,7 kg/barra |
| Número MDL | MFCD02684526 |
| Sinónimo | Everdur™ Silicon Bronze |