Learn More
Carga de cobre, 6 mm y hacia abajo, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371508
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11371508 500 g 500 g
11351508 25 g 25 g
11361508 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11371508
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010955.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper
Aspecto Copper colored shot
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Formulario Carga, 6 mm y hacia abajo