Learn More
Cobre, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509892 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10338440 100 g Frasco de vidrio 100 g
10022700 500 g Frasco de vidrio 500 GR
11947001 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10338440 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207691000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper
Color Marrón-óxido
Punto de fusión 1083.0°C
Punto de ebullición 2595.0°C
Cantidad 100 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Formulario Gránulos
Fórmula lineal Cu
Fieser 01,157; 02,82; 03,63; 04,102; 05,146; 07,73; 08,113; 09,122; 15,99; 16,95
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.54
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales