Learn More
Varilla de cobre, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327727
Click to view available options
Cantidad:
100 cm
5 x 100 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
paquete de 5
Código de producto. 11327727
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014126.BY
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Specifications
Nombre del producto químico o material Copper rod
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia.
Cantidad 100 cm
Olor Odorless
Peso ≈2.83g/cm
Formulario Varilla, ≈2,83 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9%
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.