Learn More
Polvo de cobre, malla -150, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361218
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 Kg
500 g
11361218 100 g 100 g
11371218 10 g 10 g
11351218 500 g 500 g
11341218 2 kg 2 Kg
4 options
Código de producto. 11361218
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010160.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Densidad aparente 2,6-2,8 g/cm3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper
Densidad 8.94g/cm3
Cantidad 100 g
Tamaño de malla -150 Mesh
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%, metal basis
Formulario Polvo