Learn More
Alambre de níquel cobre, 0,25 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379378
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 m
500 m
Tamaño de la unidad:
100 metros
500 metros
11379378 500 m 500 metros
11369378 100 m 100 metros
2 options
Código de producto. 11379378
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043271.H9
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper Nickel wire
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) dia.
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Cu:Ni 55:45 wt%
Cantidad 500 m
Peso ≈0.44g/m
Formulario Alambre, ≈0,44g/m
Número MDL MFCD00801098