missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alambre de cobre níquel, 0,13 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-4781872
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 m
500 m
Tamaño de la unidad:
100 metros
500 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11349378 100 m 100 metros
11359378 500 m 500 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11349378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043270.H4
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Forma: Aprox. 0,11 g/m

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Copper Nickle
Color Plata
Aspecto Silver-colored wire
Cantidad 100 m
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈0,11g/m
Fórmula molecular Cu:Ni 55:45 wt%
Número MDL MFCD00801098

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.