Descripción
El conjunto incluye:
- 2 estantes (totalmente en cobre)
- Una bandeja de agua (chapada en cobre)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Accesorios interiores de cobre: conjunto que consta de 2 estantes (todo de cobre) y una bandeja de agua (chapada en cobre), más información. |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER CB-S260 |
| Material | cobre |
| Tipo | Fitting |
| Incluye | 2 estantes (totalmente de cobre) y una bandeja de agua (chapada en cobre) |