missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de sulfato de cobre(II), Chem Lab™

Código de producto. 11984014
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11984014

Marca: Chem-Lab CL05.1116.1000

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Color Azul
pH ±4
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.01mol/L
Densidad 1.01g/mL
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado