Learn More
Sulfato de cobre(II) pentahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10060090 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
3 KG
5 KG
500 GR
10060090 5 kg 5 KG
10695482 250 g 250 GR
10605492 500 g 500 GR
10783981 1 kg 1 KG
10355600 3 kg 3 KG
5 options
Código de producto. 10060090
Marca: Fisher Chemical C/8560/65
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7758-99-8
Fórmula molecular CuH10O9S
Peso molecular (g/mol) 249.68
Número MDL 149681
Clave InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC sulfato de cobre (2+) pentahidratado
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 110°C
Color Azul
pH 3.5 to 4.5
Forma física Sólido
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.68g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Presión de vapor 7.3mmHg 25
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.