Learn More
Sulfato de cobre(II) pentahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081319
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
25,000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
25000 g
5000 g
11413614 1000 g 1000 g
11423614 5000 g 5000 g
11433614 25,000 g 25000 g
3 options
Código de producto. 11413614
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11262.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7758-99-8 | CuH10O9S | 249.68 g/mol
El sulfato de cobre(II), pentahidrato, se puede combinar con el permanganato de potasio para producir un oxidante para la conversión de alcoholes primarios. Se utiliza para grabar placas de cinc o cobre para la impresión de intaglio y como mordiente en teñido vegetal. En química analítica, se utiliza en la solución de Fehling y en la solución de Benedict para comprobar la reducción de azúcares. También sirve para analizar proteínas en la prueba de Biuret.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de cobre(II), pentahidrato, se puede combinar con el permanganato de potasio para producir un oxidante para la conversión de alcoholes primarios. Se utiliza para grabar placas de cinc o cobre para la impresión de intaglio y como mordiente en teñido vegetal. En química analítica, se utiliza en la solución de Fehling y en la solución de Benedict para comprobar la reducción de azúcares. También se utiliza para probar la proteína en la prueba de Biuret.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol. Insoluble en alcohol.
Notas
Incompatible con el acero, metales finamente pulverizados, hidroxilamina, magnesio, hidracina, nitrometano, álcalis, fosfatos y gas acetileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-99-8
Fórmula molecular CuH10O9S
Peso molecular (g/mol) 249.68
Número MDL MFCD00149681
Clave InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
Nombre IUPAC cobre; sulfato; pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper (II) sulfate pentahydrate
pH 4
Cantidad 1000 g
Número UN UN3288
Índice Merck 14,2653
Información de solubilidad Soluble in water and methanol. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.68 (159.60 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Densidad 2.27
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid