Learn More
Copper(II) sulfate pentahydrate, ≥98.0%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15697770 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15697770 500 g Frasco de polietileno 500 g
15687770 250 g Frasco de polietileno 250 g
15677770 1 kg Poly bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15697770 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor C7631500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reagent Grade,≥98.0%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-99-8
Fórmula molecular CuH10O9S
Peso molecular (g/mol) 249.68
Número MDL MFCD00149681
Clave InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
Nombre IUPAC cobre; sulfato; pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) sulfate pentahydrate
Punto de fusión 110°C
Color Azul verdoso
pH 3.5 to 4.5 (at 20°C)
Forma física Solid
Cantidad 500 g
Fórmula lineal CuSO4 · 5H2O
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.69g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 7.3mmHg (25°C)
Densidad 2.28g/cu.cm at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(ll) sulfate pentahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Copper sulphate-5-hydrate