Learn More
Copper(II) sulfate pentahydrate, ≥98.0%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15687770 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15687770 250 g Frasco de polietileno 250 g
15697770 500 g Frasco de polietileno 500 g
15677770 1 kg Poly bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15687770 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor C7631250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reagent Grade,≥98.0%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-99-8
Fórmula molecular CuH10O9S
Peso molecular (g/mol) 249.68
Número MDL MFCD00149681
Clave InChI JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
Nombre IUPAC cobre; sulfato; pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) sulfate pentahydrate
Punto de fusión 110°C
Color Azul verdoso
pH 3.5 to 4.5 (at 20°C)
Forma física Solid
Cantidad 250 g
Fórmula lineal CuSO4 · 5H2O
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.69g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 7.3mmHg (25°C)
Densidad 2.28g/cu.cm at 20°C