Learn More
Piritiona de cobre(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15595946
Marca: Thermo Scientific Acros 457210010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14915-37-8 | C10H8CuN2O2S2 | 315.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14915-37-8
Fórmula molecular C10H8CuN2O2S2
Peso molecular (g/mol) 315.86
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) pyrithione
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.86
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)