Learn More
Fosfato de cobre(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023615
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
11335079 100 g 100 g
11345079 500 g 500 g
11325079 2500 g 2500 g
3 options
Código de producto. 11335079
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17360.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7798-23-4 | Cu3O8P2 | 380.578 g/mol
Copper(II) phosphate is used as organic catalyst, fertilizer, emulsifier, corrosion inhibitor for phosphoric acid, metal protectant, and animal feed additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfato de cobre(II) se utiliza como catalizador orgánico, fertilizante, emulsionante, inhibidor de la corrosión para el ácido fosfórico, protector metálico y aditivo para alimentación animal.
Solubilidad
Insoluble con agua y etanol. Soluble en amoníaco, hidróxido amónico, acetona.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases fuertes, metales, metales alcalinos y metales en polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7798-23-4
Fórmula molecular Cu3O8P2
Peso molecular (g/mol) 380.578
Número MDL MFCD00036268
Clave InChI GQDHEYWVLBJKBA-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo copper ii phosphate, cupric phosphate, unii-n8np6fr80r, tricopper bis orthophosphate, n8np6fr80r, copper phosphate cu3 po4 2, copper phosphate 3:2, hsdb 267, cupric phosphate cu3 po4 2, phosphoric acid, copper 2+ salt
PubChem CID 86469
Nombre IUPAC tricobre;difosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cu+2].[Cu+2].[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) phosphate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Cu3(PO4)2
Índice Merck 14,2648
Información de solubilidad Insoluble with water and ethanol. Soluble in ammonia,ammonium hydroxide,acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.58
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) phosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Copper(II) phosphate