Learn More
Perclorato de cobre(II) hexahidrato, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331758
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331758 250 g 250 g
11341758 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011651.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10294-46-9 | Cl2CuH12O14 | 370.528 g/mol
Copper(II) perchlorate hexahydrate is a strong oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-46-9
Fórmula molecular Cl2CuH12O14
Peso molecular (g/mol) 370.528
Número MDL MFCD00149666
Clave InChI NHELIHXBJRANPL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate, unii-57jsh2lo1g, 57jsh2lo1g, copper diperchlorate hexahydrate, cupric diperchlorate hexahydrate, copper 2+ perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate mi, acmc-20aldl, copper perchlorate cu clo4 2 hexahydrate
PubChem CID 12846356
Nombre IUPAC cobre;diperclorato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cu+2]
Spécification
Nombre del producto químico o material Copper(II) perchlorate hexahydrate
Punto de fusión 82°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 250 g
Número UN UN1481
Índice Merck 14,2647
Información de solubilidad Soluble in water, methanol, ethanol, acetic acid, acetic anhydride, and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.53 (262.44 Anhydrous)
Grado Reactivo
Olor Odorless
Índice de refracción 1.505
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.23 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper (II) perchlorate hexahydrat
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contém: Copper (II) perchlorate hexahydrat
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.