Learn More
Óxido de cobre (II), puro, en forma de alambre, Fisher Chemical
Código de producto. 10121950 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
10121950 100 g 100 GR
10726671 500 g 500 GR
2 options
Código de producto. 10121950
Marca: Fisher Chemical C/8320/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Negro
pH 7
Punto de fusión 1326°C
Cantidad 100 g
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .