Learn More
Copper(II) oxide, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15636030 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
15636030 100 g 100 g
15646030 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 15636030
Marca: Honeywell-Fluka 61200100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss. p.a.,≥99.0% (RT), powder
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-38-0
Fórmula molecular CuO
Peso molecular (g/mol) 79.55
Número MDL MFCD00010979
Clave InChI KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
Nombre IUPAC oxocobre
SMILES [O--].[Cu++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) oxide
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.55g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (RT)