Learn More
Copper(II) Oxide, ≥99% (RT), Granular, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. p-7120352 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15637540 50 g Poly Bottle 50 g
15627540 250 g Poly Bottle 250 g
2 options
Código de producto. 15637540
Marca: Honeywell-Fluka 9473750G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
≥99.0% (RT), granular
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-38-0
Fórmula molecular CuO
Peso molecular (g/mol) 79.55
Número MDL MFCD00010979
Clave InChI KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
SMILES [O--].[Cu++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) oxide
Punto de fusión 1336°C
Color Negro
Forma física Powder
Cantidad 50 g
Número UN UN3077
Nombre IUPAC oxocobre
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.55g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (RT)
Olor Odorless
Envase Poly Bottle
Densidad 6.450g/cm3 at 20°C