Learn More
Copper(Ii) Oxide, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. p-7120353 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15632530 100 g Poly Bottle 100 g
15642530 500 g Poly Bottle 500 g
2 options
Código de producto. 15632530
Marca: Honeywell-Fluka 241741100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 1317-38-0
Fórmula molecular CuO
Peso molecular (g/mol) 79.55
Número MDL MFCD00010979
Clave InChI KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
Nombre IUPAC copper(2+) oxidandiide
SMILES [O--].[Cu++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(Ii) Oxide
Punto de fusión 1336°C
Color Negro
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.55g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder