Learn More
Oxalato de cobre(II) hemihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022538
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
11418306 50 g 50 g
11428306 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 11418306
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15365.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5893-66-3 | C4H8Cu2O10 | 343.19 g/mol
Copper(II) oxalate hemihydrate is used as a catalyst for organic reactions; as stabilizer for acetylated polyformaldehyde; in anticaries compositions; in seed treatments to repel birds and rodents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El oxalato de cobre(II) hemihidrato se utiliza como catalizador para reacciones orgánicas, como estabilizador para poliformaldehído acetilado, en composiciones anticaries y en tratamientos de semillas para repeler aves y roedores.
Solubilidad
Soluble en NH{4}OH
Notas
Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Incompatible con los metales activos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5893-66-3
Fórmula molecular C4H8Cu2O10
Peso molecular (g/mol) 343.19
Número MDL MFCD00150451
Clave InChI NNZNHNMQOYUANB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cupric oxalate, copper oxalate hemihydrate
PubChem CID 122130000
Nombre IUPAC cobre;ácido oxálico;hidrato
SMILES O.O.[Cu].[Cu].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) Oxalate Hemihydrate
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 50 g
Número UN UN3288
Índice Merck 14,2645
Información de solubilidad Soluble in NH4OH
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.57 (151.51 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) oxalate hemihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cupric oxalate