Learn More
Nitrato de cobre(II) trihidrato, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10592031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10592031 5 g Glass Bottle 5 g
10124790 100 g Frasco de plástico 100 g
10134790 500 g Frasco de plástico 500 g
10276973 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10592031
Marca: Thermo Scientific Acros 207680050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 10031-43-3 | CuN2O6·3H2O | 241.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10031-43-3
Número MDL MFCD00149671
Clave InChI SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem
PubChem CID 9837674
Nombre IUPAC cobre;dinitrato;trihidrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) nitrate trihydrate
Nombre de nota p.a.
Color Marrón a crema
Forma física Fine Powder
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular CuH6N2O9
Fórmula lineal Cu(NO3)2·3H2O
Fieser 17,366
Índice Merck 15, 2633
Peso molecular (g/mol) 241.599
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.6
Porcentaje de pureza 98.5 to 104.0% (Iodometry)
Grado Analítica
Envase Glass Bottle