Learn More
Nitrato de cobre(II) trihidrato, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10276973 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10276973 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10592031 5 g Glass Bottle 5 g
10124790 100 g Frasco de plástico 100 g
10134790 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10276973 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207680025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10031-43-3 | CuN2O6·3H2O | 241.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10031-43-3
Número MDL MFCD00149671
Clave InChI SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem
PubChem CID 9837674
Nombre IUPAC cobre;dinitrato;trihidrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) nitrate trihydrate
Punto de fusión 114.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Marrón a crema
Forma física Polvo fino
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 104% (Iodometry)
Fórmula molecular CuN2O6·3H2O
Fórmula lineal Cu(NO3)2·3H2O
Fieser 17,366
Índice Merck 15, 2633
Información de solubilidad Solubility in water: 267g/100 mL. Other solubilities: freely soluble in alcohol,practically insoluble in ethyl acetate
Peso molecular (g/mol) 241.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.6
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) nitrate, trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.