Learn More
Nitrato de cobre(II) trihidrato, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) nitrate trihydrate |
| Nombre de nota | p.a. |
| Color | Marrón a crema |
| Forma física | Fine Powder |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Fórmula molecular | CuH6N2O9 |
| Fórmula lineal | Cu(NO3)2·3H2O |
| Fieser | 17,366 |
| Índice Merck | 15, 2633 |
| Show More |