Learn More
Óxido de cobre (II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper (II) ethoxide |
| Punto de fusión | ∼120°C (decomposition) |
| Color | Verde |
| Fórmula lineal | Cu(OC2H5)2 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3181 |
| Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.67 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Polvo envasado bajo Argon |