Learn More
Cloruro de cobre(II) dihidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023033
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
11453077 250 g 250 g
11443077 1000 g 1000 g
2 options
Código de producto. 11453077
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16064.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El cloruro de cobre(II) se utiliza como catalizador para reacciones orgánicas e inorgánicas, como mordiente para teñir y imprimir materiales, pigmento para vidrio, cerámica, como conservante de madera, como desinfectante y como catalizador en la producción de cloro a partir de cloruro de hidrógeno. También se emplea en la industria petrolera como agente purificador, en la fabricación de tintas de marcado para ropa, en la metalurgia para recuperar el mercurio de los minerales, en el refinado de cobre, plata y oro, en baños de estaño y hierro, en fotografía, en pirotecnia y para deshacerse de los compuestos de plomo de la gasolina y los aceites.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y etanol.
Notas
Incompatible con materiales como agentes oxidantes, metales y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10125-13-0
Fórmula molecular Cl2CuH4O2
Peso molecular (g/mol) 170.48
Número MDL MFCD00149674
Clave InChI MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
Nombre IUPAC diclorocobre; dihidrato
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Copper(II) chloride dihydrate
Punto de fusión 100°C (decomposition)
pH 3.0 to 3.8
Cantidad 250 g
Número UN UN2802
Índice Merck 14,2633
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.48 (134.45 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.51
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper(II) chloride dihydrate
Signalord
  • Peligro
Riskkategorier
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Faroangivelser
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Skyddsangivelse
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contém: Copper(2+) chloridedihydrate, Copper chloride
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.