Learn More
Acrilato de cobre(II), normalmente al 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051688
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
Código de producto. 11328928
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041779.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20074-76-4
Fórmula molecular C6H6CuO4
Peso molecular (g/mol) 205.656
Número MDL MFCD00078371
Clave InChI XPLSDXJBKRIVFZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper acrylate, copper ii acrylate, 2-propenoic acid,copper 2+ salt 9ci, acmc-20aldy, acrylate,copper ii, copper 2+ diacrylate, copper 2+ ion diacrylate, bis acrylic acid copper ii salt, copper ii acrylate, typically
PubChem CID 13682633
Nombre IUPAC cobre; prop-2-enoato
SMILES C=CC(=O)[O-].C=CC(=O)[O-].[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) acrylate
Olor Weak
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.66
Porcentaje de pureza 95% (typically)
Forma física Polvo